Documenti fondamentali
567728
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
Sinonimo/i:
4-(Diphenylphosphino)phenol, (p-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
Scegli un formato
1 G
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
451,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)