Documenti fondamentali
565954
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-2,6-diaminoanisole
97%
Sinonimo/i:
4-tert-Butyl-2,6-diamino-1-methoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H2(NH2)2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(N)cc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H18N2O/c1-11(2,3)7-5-8(12)10(14-4)9(13)6-7/h5-6H,12-13H2,1-4H3
SDOPSILBEXNRPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)