Documenti fondamentali
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
191-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)