Documenti fondamentali
565121
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bisacrylamide
97%
Sinonimo/i:
3,8-Bisacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bisacryloyl ethidium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H24BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
λmax
304 nm
418 nm (2nd)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C=C)cc14
InChI
1S/C27H23N3O2.BrH/c1-4-25(31)28-19-12-14-21-22-15-13-20(29-26(32)5-2)17-24(22)30(6-3)27(23(21)16-19)18-10-8-7-9-11-18;/h4-5,7-17H,1-2,6H2,3H3,(H,28,31);1H
VVSGFSHAUFPBFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alessandro Alcinesio et al.
Nature communications, 11(1), 2105-2105 (2020-05-02)
3D-printing networks of droplets connected by interface bilayers are a powerful platform to build synthetic tissues in which functionality relies on precisely ordered structures. However, the structural precision and consistency in assembling these structures is currently limited, which restricts intricate