Documenti fondamentali
563706
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6FO.BrH.Mg/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h3-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)