Documenti fondamentali
562580
Sigma-Aldrich
Cesium carbonate
Cabot technical grade
Sinonimo/i:
Carbonic acid dicesium
About This Item
Formula condensata:
Cs2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.82
Beilstein:
4546405
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
Grado
Cabot technical grade
Forma fisica
powder
Punto di fusione
610 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for
  • Aerobic oxidation of primary alcohols
  • 1,4-addition reactions
Reagent for:
  • Synthesis of phosphazene derivatives
  • Constrictive binding interactions
  • Intramolecular C-N cross coupling reactions
  • Dehydrohalogenative polycondensation
Promotes the efficient O-alkylation of alcohols to form mixed alkyl carbonates.
Note legali
Product of Cabot Performance Materials
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland,Testes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Jingya Yang, et al
Synthesis, 8, 1325-1333 (2010)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Lei Liang, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352, 2371-2377 (2010)