Documenti fondamentali
561282
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH2BrC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
contiene
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.5780 (lit.)
P. ebollizione
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for protection of hydroxyl groups that is removable by treatment with DDQ. Used in a recent synthesis of (R)-(–)-argentilactone.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 2879-2879 (2006)