Documenti fondamentali
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
P. ebollizione
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)