Documenti fondamentali
560324
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Glycidyl)propoxy-Heptaisobutyl substituted
Sinonimo/i:
1-(3-Glycidyl)propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Glycidylisobutyl-POSS®, POSS®-Glycidyl-isobutyl substituted
Scegli un formato
5 G
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
123,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H74O14Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
931.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Punto di fusione
122-129 °C (lit.)
Livello qualitativo
Solubilità
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Stringa SMILE
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCCOCC3CO3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C34H74O14Si8/c1-27(2)20-50-37-49(17-15-16-35-18-34-19-36-34)38-51(21-28(3)4)42-53(40-50,23-30(7)8)46-56(26-33(13)14)47-54(41-50,24-31(9)10)43-52(39-49,22-29(5)6)45-55(44-51,48-56)25-32(11)12/h27-34H,15-26H2,1-14H3
GYEWKQMKBZAVJX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)