Documenti fondamentali
526835
Sigma-Aldrich
PSS-Octamethyl substituted
Sinonimo/i:
1,3,5,7,9,11,13,15-Octamethylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Octamethylsilsesquioxane
Scegli un formato
5 G
48,80 €
25 G
113,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
48,80 €
25 G
113,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H24O12Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Livello qualitativo
Stringa SMILE
C[Si]12O[Si]3(C)O[Si]4(C)O[Si](C)(O1)O[Si]5(C)O[Si](C)(O2)O[Si](C)(O3)O[Si](C)(O4)O5
InChI
1S/C8H24O12Si8/c1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27/h1-8H3
SOQGBGSEJYZNPS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Could you let me know the purity of this PSS-Octamethyl substituted material? Thanks
    1 risposta
    1. The purity of this product is not determined. FTIR confirms the identity of the compound.