Documenti fondamentali
560367
Sigma-Aldrich
PSS-Vinyl-Heptaisobutyl substituted
Sinonimo/i:
1-Vinyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, MonovinylIsobutyl-POSS®, POSS®-Monovinyl-isobutyl substituted
Scegli un formato
5 G
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H66O12Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
843.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Punto di fusione
213-219 °C (lit.)
Livello qualitativo
Solubilità
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Stringa SMILE
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC(C)C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](O4)(O5)C=C
InChI
1S/C30H66O12Si8/c1-16-43-31-44(17-24(2)3)34-47(20-27(8)9)36-45(32-43,18-25(4)5)38-49(22-29(12)13)39-46(33-43,19-26(6)7)37-48(35-44,21-28(10)11)41-50(40-47,42-49)23-30(14)15/h16,24-30H,1,17-23H2,2-15H3
YJYPHYFVIQJBFN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)