Documenti fondamentali
558613
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H3(Br)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5240 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Densità
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)