Documenti fondamentali
558427
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5270 (lit.)
P. eboll.
235-236 °C (lit.)
Densità
1.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)15(9,13)14/h1-3H
WWEGTYZLWBOTQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize butyl (E)-3-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate and 1-benzyl-2-(2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)indole.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon-Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)
Anoir Hfaiedh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 14(21), 4947-4956 (2016-05-14)
The direct arylation of N-protected 3-haloindole derivatives with benzenesulfonyl chlorides as coupling partners using 5 mol% of bis(acetonitrile)dichloropalladium(ii) catalyst and lithium carbonate as a base in 1,4-dioxane was investigated. We demonstrated that both iodo and chloro substituents at the indolyl