557471
4-Nitrothioanisole
96%
Sinonimo/i:
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)