Documenti fondamentali
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
142-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)