557196
2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It may also be employed for the preparation of the following compounds:[3]
- methyl (2E)-3-[2-octyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- methyl (2E)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- ethyl (2E)-3-[3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-2-(2-methoxybenzyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?