556645
N-Heptafluorobutyrylimidazole
97%
Sinonimo/i:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3865 (lit.)
P. eboll.
161 °C (lit.)
Densità
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- deoxynivalenol in wheat
- antibiotics (gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin) in human serum
- melatonin
- heptafluorobutyryl compounds formed by acylation of indolealkylamines
- acylation products of of morphine, codeine and nalorphine
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter