Documenti
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5937 (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3