Documenti fondamentali
556114
Sigma-Aldrich
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
235-236 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BCHE(590)
Applicazioni
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid may be used to synthesize N-(4-carboxyphenyl)succinimide.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and antimicrobial activity of new succinimides bearing different heterocycles succinimides bearing different heterocycles.
Al-Azzawi AM and Hassan AS.
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4(4), 755-762 (2014)