Documenti
MABN380
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-APP-C99, clone mC99(70–80)
ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mC99(70-80), monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
La proteina precursore dell'amiloide (APP) è espressa nel cervello, nel rene, nel cuore e, nel feto, nella milza; la sua espressione è indotta durante la differenziazione neuronale. Il ruolo più comprovato della APP è quello nella formazione e nella riparazione delle sinapsi; la sua espressione è modulata positivamente durante la differenziazione neuronale e dopo una lesione neuronale. Nel cervello adulto, i livelli massimi di espressione si riscontrano nel lobo frontale della corteccia. Invece si osserva un'espressione moderata a livello di corteccia cerebellare, strutture corticali opercolari e perisilviane posteriori e corteccia temporale. Difetti a carico della proteina APP sono una causa della malattia di Alzheimer (AD) autosomica dominante. In seguito a iniezione intracerebroventricolare di questo anticorpo, i livelli di A-beta sono diminuiti significativamente nel cervello di un modello murino di AD (APPPS1). Un anticorpo correlato, N° Cat. MABN381, anti-APP-C99, clone mC99(1-7), è stato indotto contro una regione leggermente diversa della stessa proteina APP-C99.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina APP-C99 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunoprecipitazione di APP-C99 in lisato di cellule HEK APPSwe (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la proteina APP-C99 in topi APPS1 e nel tessuto cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la proteina APP-C99 in cellule HEK APPSwe (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
L′anticorpo anti-APP-C99, clone mC99(70–80), è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico indirizzato contro la proteina APP ed è stato testato in saggi di Western blotting, IP, IHC e IF.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule HEK293 trattate con DAPT.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:2000 di questo anticorpo ha rivelato la proteina APP-C99 in 10 µg di lisato di cellule HEK293 trattate con DAPT.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~95 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
IgGκ monoclonali di topo in liquido ascitico
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
You-Chang Oh et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-11)
Banhasasim-tang (BHS) is an herbal medicine that has been widely used in East Asia to treat various symptoms associated with upper abdomen swelling. BHS has not been studied previously for neuroinflammation or cognitive disorder. Here, we use a lipopolysaccharide (LPS)
Hana Na et al.
American journal of Alzheimer's disease and other dementias, 36, 15333175211012867-15333175211012867 (2021-06-18)
Intraperitoneal injection of amylin or its analog reduces Alzheimer's disease (AD) pathology in the brains. However, self-injecting amylin analogs is difficult for patients due to cognitive deficits. This work aims to study the effects of amylin on the brain could
Hana Na et al.
Neuropharmacology, 168, 108017-108017 (2020-03-03)
Calcitonin gene-related peptide (cGRP) receptor antagonists effectively treat migraine through reducing neuroinflammation, vasoconstriction and possibly neruogenesis. Since neuroinflammation is also involved in the pathogenesis of Alzheimer's diseases (AD), we hypothesized and tested if a cGRP receptor antagonist, BIBN 4096 BS
Qian Guo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 9(3), 590-603 (2019-06-14)
Gene therapy represents a promising treatment for the Alzheimer׳s disease (AD). However, gene delivery specific to brain lesions through systemic administration remains big challenge. In our previous work, we have developed an siRNA nanocomplex able to be specifically delivered to
Haruka Okabayashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 47(1), 192-195 (2024-01-18)
Plasmalogens are a family of glycerophospholipids containing one vinyl-ether bond at the sn-1 position in the glycerol backbone, and play important roles in cellular homeostasis including neural transmission. Therefore, reductions of plasmalogens have been associated with neurodegenerative disorders, such as