Documenti fondamentali
555924
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6F2H2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D >1.566 (lit.)
P. ebollizione
266 °F (lit.)
Densità
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)