Documenti fondamentali
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
Scegli un formato
1 G
28,56 €
5 G
77,70 €
28,56 €
Prezzo di listino40,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
28,56 €
5 G
77,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
2045122
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
28,56 €
Prezzo di listino40,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
Punto di fusione
158-161 °C
Gruppo funzionale
carbonyl
hydroxyl
Architettura del polimero
functionality: heterobifunctional
Stringa SMILE
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Vanillina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanillina
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation