Documenti fondamentali
555045
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2C6H2[O(CH2)7CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
88.8-90.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)