Documenti
554685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5070 (lit.)
Densità
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-2H,3H2
DGSXDQVPGXFOAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide [1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene] may be used to synthesize phase-transfer catalysts (PTCs).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of (αR, βS)-epoxyketones by asymmetric epoxidation of chalcones with cinchona phase-transfer catalysts.
Yoo MS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(42), 5601-5603 (2010)