Documenti fondamentali
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Piperazino-3 functionalized silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
0.8 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.