Documenti fondamentali
552534
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]24/D −3.0°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
n20/D 1.5870 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-N
Applicazioni
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)