Key Documents
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
Sinonimo/i:
Phenyl Fischer Base
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6100 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)