Documenti fondamentali
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
Scegli un formato
5 G
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
138,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Beilstein:
2935069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D +3.5°, neat
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4614 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2