550698
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
>90%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. eboll.
86 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10(2)12-8-7-9-13(11(3)4)14(12)15(5)6/h7-11H,1-6H3
ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter