Documenti fondamentali
549746
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
97%
Scegli un formato
25 G
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
378,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiourea
Stringa SMILE
CN1NC(=O)C(=O)NC1=S
InChI
1S/C4H5N3O2S/c1-7-4(10)5-2(8)3(9)6-7/h1H3,(H,6,9)(H,5,8,10)
UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione is an intermediate for synthesizing ceftriaxone.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mio Tange et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(3), 207-214 (2016-03-05)
Ceftriaxone sodium preparation for injection is known to form insoluble microparticles with calcium. The purpose of this study was to evaluate the role of an impurity in the ceftriaxone sodium preparation on this incompatibility. Firstly, using HPLC, two impurities were