Documenti fondamentali
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.30
Beilstein:
3202230
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Note legali
Product of Onyx Scientific, U.K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)