Documenti fondamentali
546941
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5H,1H2
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)