Documenti fondamentali
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
Scegli un formato
1 G
62,30 €
5 G
264,00 €
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
62,30 €
5 G
264,00 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4928 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)