Key Documents
545392
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
98%
Sinonimo/i:
2,7-Di-tert-butylfluorenylmethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(CO)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28O/c1-21(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(22(4,5)6)12-19(17)20(13-23)18(16)11-14/h7-12,20,23H,13H2,1-6H3
HMVSJFHAWQHGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol is a fluorene derivative that can be prepared from 2,7-di-tert-butylfluorene.
Applicazioni
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol may be used to synthesize 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)