543306
2,7-Di-tert-butylfluorene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C21H26/c1-20(2,3)16-7-9-18-14(12-16)11-15-13-17(21(4,5)6)8-10-19(15)18/h7-10,12-13H,11H2,1-6H3
DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
- 2,7-di-tert-butyl-9-[ [(p-chlorophenyl)amino]methylene]-fluorene
- dihydrocyclohepta[def]fluorene
- new group 4 metal complexes containing aminofluorenyl ligands
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3