545031
Potassium tetracyanonickelate(II)
>99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dipotassium tetracyanonickelate, Potassium nickel(II) cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Stringa SMILE
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?