32598
Diallyldimethylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
DADMAC, Dimethyldiallylammonium chloride, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
solid
Punto di fusione
140-148 °C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)