522376
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw <100,000 (very low molecular weight), 35 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PDADMAC
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw <100,000 (very low molecular weight)
Livello qualitativo
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
Viscosità
100-200 cP(25 °C)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.