540404
1,1′-Bis(dimethylsilyl)ferrocene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. ebollizione
294-295 °C (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[H][Si](C)(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.[H][Si](C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H11Si.Fe/c2*1-8(2)7-5-3-4-6-7;/h2*3-6,8H,1-2H3;
WAYRNCUBSTTWOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Catalytic co-initiator in free radical photopolymerization and free radical promoted cationic polymerization reactions
Reactant for:
- Hydrosilylataion and hydroboration reactions
- Platinum/nickel catalyzed selective hydrosilylation of alkynes and alkenes
- Iron-catalyzed dehydrogenative coupling reactions
- Hydrosilylation and double silylation of carbonyl compounds
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)