Key Documents
540137
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.24
Beilstein:
4704456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Note legali
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)