Documenti fondamentali
469424
Sigma-Aldrich
Methyl (2R)-glycidate
optical purity ee: 94% (GLC), 97%
Sinonimo/i:
Methyl (R)-oxiranecarboxylate
Scegli un formato
5 G
291,00 €
25 G
426,50 €
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
291,00 €
25 G
426,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 94% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
Densità
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
162.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Glycidol 96%
Sigma-Aldrich
G5809
Glycidol