477001
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
Scegli un formato
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
67-69 °C (lit.)
Densità
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?