Documenti fondamentali
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D -1.99°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.5450 (lit.)
P. ebollizione
278-279 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)