Documenti fondamentali
536385
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(OCH3)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(Cl)c(OC)cc1N
InChI
1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-4-6(10)8(12-2)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Other,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)