Documenti fondamentali
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
Scegli un formato
5 G
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
125,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
217.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde