Documenti fondamentali
535508
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
98%
Scegli un formato
5 G
17,78 €
25 G
35,70 €
17,78 €
Prezzo di listino25,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,78 €
25 G
35,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12ClNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,78 €
Prezzo di listino25,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD