Key Documents
535362
Sigma-Aldrich
6-Nitrochromone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)