Documenti fondamentali
533935
Sigma-Aldrich
Rink amide resin
50-90 mesh, extent of labeling: 0.8-1.0 mmol/g N loading
Sinonimo/i:
Rink acid-labil (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 533935, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.0 mmol/g N loading
Dimensione particelle
50-90 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)