Key Documents
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinophenylacetic acid
Sinonimo/i:
2-Phenylaminobenzeneacetic acid, 2-Phenylaminophenylacetic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
89-93 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3