Documenti fondamentali
533645
Sigma-Aldrich
2,2′-Difluorobiphenyl
98%
Scegli un formato
5 G
203,00 €
203,00 €
Prezzo di listino406,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
203,00 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4C6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
203,00 €
Prezzo di listino406,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)